Tisk…
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 2480 CZK
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl-6-methylnicotinate 95%
Methyl-6-methylnicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 152…154 °C/40mmHg
Bod tání: <30 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006340
CAS číslo: 5470-70-2