Tisk…
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl benzoylformate
OR6395-100G OR6395-50G
APOSOR6395-100GEA 6290 CZK
APOSOR6395-100G APOSOR6395-50G
Ethyl phenylglyoxylate 98%
Ethyl phenylglyoxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod varu: 138…139 °C
Hustota: 1,122 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009120
CAS číslo: 1603-79-8