Tisk…

3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 870 CZK
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Chlorophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈Cl₂N₂
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02656655
CAS číslo: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR