Tisk…
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6384-1G OR6384-250MG OR6384-500MG OR6384-2.5G
APOSOR6384-1GEA 12530 CZK
APOSOR6384-1G APOSOR6384-250MG APOSOR6384-500MG APOSOR6384-2.5G
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235241
CAS číslo: 23090-18-8