Tisk…
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6382-250MG OR6382-500MG
APOSOR6382-250MGEA 7080 CZK
APOSOR6382-250MG APOSOR6382-500MG
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Vzorec: C₇H₉ClO₂
MW: 160.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056325
CAS číslo: 914637-80-2