Tisk…
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6378-1G OR6378-250MG OR6378-500MG
APOSOR6378-1GEA 14780 CZK
APOSOR6378-1G APOSOR6378-250MG APOSOR6378-500MG
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Methyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056322
CAS číslo: 914637-76-6
UN: 3261
ADR: 8,III