Tisk…
4-Bromobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6375-100G OR6375-1KG OR6375-500G OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA 2690 CZK
APOSOR6375-100G APOSOR6375-1KG APOSOR6375-500G APOSOR6375-25G
4-Bromobenzonitrile 97%
4-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 235…237 °C
Bod tání: 110…115 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001811
CAS číslo: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III