Tisk…
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 5630 CZK
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNOS
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 3745-79-7
UN: 3261
ADR: 8,II