Tisk…
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 14150 CZK
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₅ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056319
CAS číslo: 224649-28-9