Tisk…
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6371-1G OR6371-250MG
APOSOR6371-1GEA 7480 CZK
APOSOR6371-1G APOSOR6371-250MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08056318
CAS číslo: 57248-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III