(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6367-1G
OR6367-5G
APOSOR6367-1GEA
7280
CZK
APOSOR6367-1G
APOSOR6367-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid 97%
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Bod varu: 124…125 °C/13mmHg Bod tání: 68…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066442 CAS číslo: 17407-56-6 |