Tisk…
Kyselina bromoctová 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 2980 CZK
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Kyselina bromoctová 99%
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
Bod varu: 207…209 °C
Bod tání: 47…49 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002678
CAS číslo: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II