Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6356-1G OR6356-250MG
APOSOR6356-1GEA 3480 CZK
APOSOR6356-1G APOSOR6356-250MG
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235229
CAS číslo: 160911-42-2