Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6355-1G
OR6355-100MG
OR6355-5G
APOSOR6355-1GEA
705
CZK
APOSOR6355-1G
APOSOR6355-100MG
APOSOR6355-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Bod tání: 244…247 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07021498 CAS číslo: 139022-25-6 |