Tisk…
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6353-250MG OR6353-500MG
APOSOR6353-250MGEA 8140 CZK
APOSOR6353-250MG APOSOR6353-500MG
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Pyrido[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅N₃O₂
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056316
CAS číslo: 914637-60-8