Tisk…
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6352-100MG
APOSOR6352-100MGEA 3440 CZK
APOSOR6352-100MG
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid 95%
5H-Imidazo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056315
CAS číslo: 914637-58-4