Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 4700 CZK
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419484
CAS číslo: 64951-10-6