N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6348-25G
OR6348-5G
OR6348-100G
APOSOR6348-25GEA
1120
CZK
APOSOR6348-25G
APOSOR6348-5G
APOSOR6348-100G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₁₅NO₄ Bod tání: 98…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01860897 CAS číslo: 142253-55-2 |