3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
OR6346-1G
OR6346-5G
OR6346-250MG
APOSOR6346-1GEA
953
CZK
APOSOR6346-1G
APOSOR6346-5G
APOSOR6346-250MG
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Methylenecyclobutanecarboxylic acid
Vzorec:
C6H8O2 MW: 112.13 g/mol Bod varu: 102…103 °C/8.3mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00101901 CAS číslo: 15760-36-8 |