Tisk…
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6345-1G OR6345-25G OR6345-5G
APOSOR6345-1GEA 827 CZK
APOSOR6345-1G APOSOR6345-25G APOSOR6345-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid 95%
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,16 g/mol
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00102035
CAS číslo: 874-61-3
EINECS: 677-204-7