Tisk…
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 2650 CZK
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₉NO₃
Bod tání: 152…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014102
CAS číslo: 42346-68-9