Tisk…
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 2280 CZK
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,19 g/mol
Bod tání: 305…307 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216481
CAS číslo: 3558-17-6