Tisk…
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 7770 CZK
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Bod tání: 142…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085749
CAS číslo: 5733-86-8