Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6329-1G OR6329-5G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 1240 CZK
APOSOR6329-1G APOSOR6329-5G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158023
CAS číslo: 39629-87-3