Ethyl-3-furoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl furan-3-carboxylate, Ethyl 3-Furoate, Ethyl 3-Furancarboxylate, 3-Furancarboxylic acid ethyl ester, 3-Furoic acid ethyl ester
OR6328-25G
APOSOR6328-25GEA
4900
CZK
APOSOR6328-25G
Ethyl-3-furoate 98%
Ethyl-3-furoate
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,14 g/mol Bod varu: 93…95 °C/35mmHg Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 59 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005348 CAS číslo: 614-98-2 EINECS: 210-403-5 UN: 3272 ADR: 3,III |