Tisk…
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 5590 CZK
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₉NO₂S
Bod tání: 270…278 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02181162
CAS číslo: 20960-92-3