Tisk…
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6323-1G OR6323-5G OR6323-250MG OR6323-500MG OR6323-10G OR6323-25G
APOSOR6323-1GEA 900 CZK
APOSOR6323-1G APOSOR6323-5G APOSOR6323-250MG APOSOR6323-500MG APOSOR6323-10G APOSOR6323-25G
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
4-[(Benzyloxy)carbonyl]-1-(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₈H₂₄N₂O₆
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683055
CAS číslo: 149057-19-2