Tisk…
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 7970 CZK
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimethylbenzylamine 97%
3,5-Dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 102…104 °C/10mmHg
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040753
CAS číslo: 78710-55-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III