1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6319-1G
OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA
0
CZK
APOSOR6319-1G
APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06796180 CAS číslo: 685827-70-7 |