1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6318-1G
OR6318-100MG
OR6318-250MG
OR6318-500MG
OR6318-2.5G
OR6318-5G
APOSOR6318-1GEA
13030
CZK
APOSOR6318-1G
APOSOR6318-100MG
APOSOR6318-250MG
APOSOR6318-500MG
APOSOR6318-2.5G
APOSOR6318-5G
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₅N₃O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235217 CAS číslo: 914637-46-0 |