1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6315-1G
OR6315-5G
OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA
5490
CZK
APOSOR6315-1G
APOSOR6315-5G
APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03371460 CAS číslo: 193538-22-6 |