Tisk…
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 12200 CZK
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolinecarboxylic acid 97%
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Bod tání: 277…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006770
CAS číslo: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3