1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6307-1G
OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA
1660
CZK
APOSOR6307-1G
APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ Bod tání: 326…330 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01823426 CAS číslo: 46006-36-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |