Tisk…
Indole-2-acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 5630 CZK
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.1840 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00957069
CAS číslo: 32588-36-6