Tisk…
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 16340 CZK
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
Bod tání: 193…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005848
CAS číslo: 496-41-3