3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Amino-3-bromobenzonitrile
OR63032-1G
OR63032-5G
OR63032-10G
APOSOR63032-1GEA
744
CZK
APOSOR63032-1G
APOSOR63032-5G
APOSOR63032-10G
3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
3-Amino-5-bromobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Bod tání: 124…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11109874 CAS číslo: 49674-16-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |