Tisk…
3-Chloro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR63031-5G
APOSOR63031-5GEA 1660 CZK
APOSOR63031-5G
3-Chloro-2-nitroaniline 97%
3-Chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317803
CAS číslo: 59483-54-4