Tisk…
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 10150 CZK
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235214
CAS číslo: 914637-40-4