Tisk…
4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR63026-100G
APOSOR63026-100GEA 3580 CZK
APOSOR63026-100G
4-Chloro-3-iodobenzoic acid 97%
4-Chloro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079732
CAS číslo: 42860-04-8