Tisk…
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR63024-1G OR63024-25G OR63024-5G
APOSOR63024-1GEA 622 CZK
APOSOR63024-1G APOSOR63024-25G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 98%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₈O₂
MW: 160.17 g/mol
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00168820
CAS číslo: 3034-86-4