Tisk…
3-Nitrophthalic anhydride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR63021-100G OR63021-250G OR63021-25G
APOSOR63021-100GEA 1240 CZK
APOSOR63021-100G APOSOR63021-250G APOSOR63021-25G
3-Nitrophthalic anhydride 98%
3-Nitrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃NO₅
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005921
CAS číslo: 641-70-3
EINECS: 211-373-6