Tisk…
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 4770 CZK
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,2 g/mol
Bod varu: 82…85 °C
Hustota: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093897
CAS číslo: 5928-48-3