Tisk…
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 3060 CZK
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235213
CAS číslo: 74557-73-6