6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6300-1G
OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA
10750
CZK
APOSOR6300-1G
APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₃O₂ MW: 207,23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235212 CAS číslo: 914637-38-0 |