Tisk…
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Morpholinopyridazine-3-carboxylic acid
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 9530 CZK
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₁N₃O₃
MW: 209.21 g/mol
Bod tání: 203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235211
CAS číslo: 914637-36-8