Tisk…
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-6-chloropyridazine, 3-Carboxy-6-chloro-1,2-diazine
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 1870 CZK
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160464
CAS číslo: 5096-73-1