2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
OR6297-10G
OR6297-1G
OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA
3940
CZK
APOSOR6297-10G
APOSOR6297-1G
APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₄N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006023 CAS číslo: 23945-44-0 EINECS: 245-947-2 |