Tisk…
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 2860 CZK
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,1121 g/mol
Bod tání: 335…340 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864791
CAS číslo: 3167-50-8