4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6295-1G
OR6295-25G
OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA
622
CZK
APOSOR6295-1G
APOSOR6295-25G
APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Vzorec:
C₇H₇Cl₂N Bod varu: 82…84 °C/0,1mmHg Bod tání: 42…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044074 CAS číslo: 30273-00-8 |