Tisk…
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR6282-1G OR6282-250MG OR6282-5G OR6282-50MG OR6282-500MG
APOSOR6282-1GEA 5960 CZK
APOSOR6282-1G APOSOR6282-250MG APOSOR6282-5G APOSOR6282-50MG APOSOR6282-500MG
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07376148
CAS číslo: 143659-15-8